Octildimetil(3-sulfonatopropil)amonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
459700050 459700250
ACRO459700050EA 98.8 EUR
ACRO459700050 ACRO459700250
Octildimetil(3-sulfonatopropil)amonio 98%
Octildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₃H₂₉NO₃S
Pto. de fusión: 217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036912
Núm. CAS: 15178-76-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %