Ertapenem sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
460640010 460642500
ACRO460640010EA 0 EUR
ACRO460640010 ACRO460642500
Ertapenem sodium salt
Ertapenem sodium salt
Formula: C₂₂H₂₄N₃NaO₇S
Pto. de fusión: 230…234 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09475566
Núm. CAS: 153773-82-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15 % to 19 %
HPLC ≥80 %