L-Lysine methyl ester dihydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
459270050 459270250 459271000
ACRO459270050EA 33 EUR
ACRO459270050 ACRO459270250 ACRO459271000
L-Lysine methyl ester dihydrochloride 98%
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Formula: C₇H₁₆N₂O₂
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039067
Núm. CAS: 26348-70-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +21° to +25° (20°C, 589 nm) (1% in MeOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %