Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
459290010 459290050 459292500
ACRO459290010EA 55.1 EUR
ACRO459290010 ACRO459290050 ACRO459292500
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Formula: C₆H₂₀FeN₆Na₄O₁₀
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085360
Núm. CAS: 14434-22-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (free moisture)
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %