L-Theanine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid, L-gamma-Glutamylethylamide, N-gamma-Ethyl-L-glutamine
459340010 459340050
ACRO459340010EA 64.5 EUR
ACRO459340010 ACRO459340050
L-Theanine 98%
L-Theanine
Formula: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174.20 g/mol
Pto. de fusión: 206…219 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059653
Núm. CAS: 3081-61-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +7.5° to +8.5° (20°C, 589 nm) (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %