2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
459360010 459360050 459360100
ACRO459360010EA 73.2 EUR
ACRO459360010 ACRO459360050 ACRO459360100
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formula: C₈H₅F₃N₂OS
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210213
Núm. CAS: 1744-22-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %