Mycophenolate mofetil 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
459370010 459370050 459370250
ACRO459370010EA 39.8 EUR
ACRO459370010 ACRO459370050 ACRO459370250
Mycophenolate mofetil 98%
Mycophenolate mofetil
Formula: C₂₃H₃₁NO₇
Pto. de fusión: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00867568
Núm. CAS: 128794-94-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %