1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
459670500 459672500
ACRO459670500EA 58.5 EUR
ACRO459670500 ACRO459672500
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Formula: C₈H₁₁NO₃S
MW: 201.24 g/mol
Pto. de fusión: 275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064468
Núm. CAS: 15471-17-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥98.5 %