Gatifloxacin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
460230010
460230050
460230250
ACRO460230010EA
51.6
EUR
ACRO460230010
ACRO460230050
ACRO460230250
Gatifloxacin 98%
Gatifloxacin
Formula:
C₁₉H₂₂FN₃O₄ Pto. de fusión: 185…187 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00895399 Núm. CAS: 112811-59-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 4 % to 8 % |
HPLC | ≥97.5 % |