Cefixime 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((carboxymethoxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
459480010
459480050
ACRO459480010EA
40.8
EUR
ACRO459480010
ACRO459480050
Cefixime 98%
Cefixime
Formula:
C₁₆H₁₅N₅O₇S₂ MW: 453,44 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00865020 Núm. CAS: 79350-37-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 9.0 to 12.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |
pH | 2.6 to 4.1 |