Cyproterone acetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
459540010 459542500
ACRO459540010EA 285 EUR
ACRO459540010 ACRO459542500
Cyproterone acetate 98%
Cyproterone acetate
Formula: C₂₄H₂₉ClO₄
Pto. de fusión: 207…215 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00864671
Núm. CAS: 427-51-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 215 °C
Loss on drying ≤0.5 % (80 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %