N-Etildiisopropilamina 99.5+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
459590010 459591000
459590010.EA 716 EUR
459590010. 459591000.
N-Etildiisopropilamina 99.5+%, AcroSeal®
N-Etildiisopropilamina
Formula: C₈H₁₉N
Pto. Ebullición: 127 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,756 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008868
Núm. CAS: 7087-68-5
UN: 3384
ADR: 6.1,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA