Estaño (II) cloruro dihidrato para espectroscopia de absorción atómica bajo en mercurio
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
459600500 459602500
ACRO459600500EA 35.7 EUR
ACRO459600500 ACRO459602500
Estaño (II) cloruro dihidrato para espectroscopia de absorción atómica bajo en mercurio
Tin (II) chloride dihydrate
Formula: SnCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 652 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 37…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 ù
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Mercury (Hg) ≤0.000001 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %