Succinato de disodio, anhidro para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
459631000 459635000
ACRO459631000EA 33.5 EUR
ACRO459631000 ACRO459635000
Succinato de disodio, anhidro para bioquímica
Succinato de disodio
Formula: C₄H₄Na₂O₄
MW: 162.05 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002790
Núm. CAS: 150-90-3
Índice Merck: 12,08828
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Titration with HClO4 98.5 to 102 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm