2-(Hidroximetil)indol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Indole-2-yl)methanol, 2-Indolmethanol, Indole-2-methanol, Indole-2-carbinol, 1H-Indole-2-methanol, (1H-Indol-2-yl)methanol, 2-Indolcarbinol
459810010
459810050
ACRO459810010EA
61
EUR
ACRO459810010
ACRO459810050
2-(Hidroximetil)indol 96%
2-(Hidroximetil)indol
Formula:
C₉H₉NO Pto. de fusión: 72…78 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00030195 Núm. CAS: 24621-70-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 78 °C |
Water | ≤1 % |
GC | ≥95.0 % |