2-Metilpirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
459860010 459860050
ACRO459860010EA 109 EUR
ACRO459860010 ACRO459860050
2-Metilpirimidina 98%
2-Metilpirimidina
Formula: C₅H₆N₂
Pto. Ebullición: 130…132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,0132 g/cm³
Pto. de inflamación: 37,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128182
Núm. CAS: 5053-43-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥97.5 %