Ácido 2-cloro-3-metoxibenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
459900010 459900050
ACRO459900010EA 75.9 EUR
ACRO459900010 ACRO459900050
Ácido 2-cloro-3-metoxibenzoico 97%
Ácido 2-cloro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
Pto. de fusión: 161…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784399
Núm. CAS: 33234-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %