4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
459920050 459920250
ACRO459920050EA 67.2 EUR
ACRO459920050 ACRO459920250
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃ClN₂
MW: 102,5200 g/mol
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159634
Núm. CAS: 15878-00-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %