2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
459970050 459970250
ACRO459970050EA 60.6 EUR
ACRO459970050 ACRO459970250
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% en solución acuosa
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Formula: C₄H₅NOS
Densidad: 1,16 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01742315
Núm. CAS: 2682-20-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)
Concentration ≥50 %