Hexyl nicotinate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
460090050 460090250
ACRO460090050EA 36.6 EUR
ACRO460090050 ACRO460090250
Hexyl nicotinate 98%
Hexyl nicotinate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Pto. Ebullición: 329 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023587
Núm. CAS: 23597-82-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %