Efaproxiral sodium 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
460100010 460102500
ACRO460100010EA 388 EUR
ACRO460100010 ACRO460102500
Efaproxiral sodium 98%
Efaproxiral sodium
Formula: C₂₀H₂₂NNaO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093864
Núm. CAS: 170787-99-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
HPLC ≥97.5 %