Methyl nervonate 99% analytical standard for GC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
460371000 460375000
ACRO460371000EA 84.9 EUR
ACRO460371000 ACRO460375000
Methyl nervonate 99% analytical standard for GC
Methyl nervonate
Formula: C₂₅H₄₈O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00056324
Núm. CAS: 2733-88-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %