Daidzin 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
460420010 460421000
ACRO460420010EA 562 EUR
ACRO460420010 ACRO460421000
Daidzin 98%
Daidzin
Formula: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017466
Núm. CAS: 552-66-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %