3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Deoxycorticosterone acetate, Doca
460470010 460470050
ACRO460470010EA 90.3 EUR
ACRO460470010 ACRO460470050
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate 97%
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate
Formula: C₂₃H₃₂O₄
MW: 372,51 g/mol
Pto. de fusión: 154…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003660
Núm. CAS: 56-47-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %