Ribavirin 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
460480010 460480050 460480250
ACRO460480010EA 106 EUR
ACRO460480010 ACRO460480050 ACRO460480250
Ribavirin 98%
Ribavirin
Formula: C8H12N4O5
MW: 244,2047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058564
Núm. CAS: 36791-04-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.25 %
Specific optical rotation -33° to -37° (20°C, 589 nm) (1 % in water)