N4-Benzoylcytosine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
460540050 460540250
ACRO460540050EA 32.3 EUR
ACRO460540050 ACRO460540250
N4-Benzoylcytosine 98%
N4-Benzoylcytosine
Formula: C₁₁H₉N₃O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239434
Núm. CAS: 26661-13-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥19.04 to ≤20.01 % Nitrogen