Linezolid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Zyvox, (S)-N-((3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)acetamide
460590010 460592500
ACRO460590010EA 400 EUR
ACRO460590010 ACRO460592500
Linezolid 98%
Linezolid
Formula: C₁₆H₂₀FN₃O₄
MW: 337,4 g/mol
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00937825
Núm. CAS: 165800-03-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %