Chlorthalidone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
460932500 460930010
ACRO460932500EA 190 EUR
ACRO460932500 ACRO460930010
Chlorthalidone 98%
Chlorthalidone
Formula: C₁₄H₁₁ClN₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036257
Núm. CAS: 77-36-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥97.5 %