Pyrimethamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461200010 461200050
ACRO461200010EA 37.8 EUR
ACRO461200010 ACRO461200050
Pyrimethamine 98%
Pyrimethamine
Formula: C₁₂H₁₃ClN₄
Pto. de fusión: 241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057350
Núm. CAS: 58-14-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 243 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %