Atracurium besylate (mixture of isomers) 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Atracurium Besylate, 51W89, BW-33A, 2,2'-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium] Dibenzenesulfonate (mixture of isomers), 2,2'-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium] Dibenzenesulphonate, Tracrium
461470010 461470050
ACRO461470010EA 103 EUR
ACRO461470010 ACRO461470050
Atracurium besylate (mixture of isomers) 96%
Atracurium besylate (mixture of isomers)
Formula: C₆₅H₈₂N₂O₁₈S₂
MW: 1243,49 g/mol
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00797403
Núm. CAS: 64228-81-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 % (mix of isomers)