Prasugrel 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461480010 461482500
ACRO461480010EA 165 EUR
ACRO461480010 ACRO461482500
Prasugrel 98%
Prasugrel
Formula: C₂₀H₂₀FNO₃S
Pto. de fusión: 110…121 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09954140
Núm. CAS: 150322-43-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %