Raltegravir potassium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
462160010 462162500
ACRO462160010EA 541 EUR
ACRO462160010 ACRO462162500
Raltegravir potassium salt
Raltegravir potassium salt
Formula: C₂₀H₂₀FKN₆O₅
Pto. de fusión: 155…157 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12031642
Núm. CAS: 871038-72-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %