2,4-Dichloroquinazoline 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
460730050 460730250
ACRO460730050EA 49.3 EUR
ACRO460730050 ACRO460730250
2,4-Dichloroquinazoline 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 115…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00091950
Núm. CAS: 607-68-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 123 °C
GC ≥97.5 %