5-Hidroxi-4-octanona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
460760050 460760250
ACRO460760050EA 84.4 EUR
ACRO460760050 ACRO460760250
5-Hidroxi-4-octanona 97%
5-Hidroxi-4-octanona
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 80…86 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021928
Núm. CAS: 496-77-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %