Tetracaine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Butylamino)benzoic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester, 2-(Dimethylamino)ethyl 4-(Butylamino)benzoate
460820050 460820250 460821000
ACRO460820050EA 48.7 EUR
ACRO460820050 ACRO460820250 ACRO460821000
Tetracaine 98%
Tetracaine
Formula: C₁₅H₂₄N₂O₂
MW: 264.37 g/mol
Pto. de fusión: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053787
Núm. CAS: 94-24-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102 % (on dried substance)