Azaperone
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl)-1-butanone
460830010
460830050
460830250
ACRO460830010EA
108
EUR
ACRO460830010
ACRO460830050
ACRO460830250
Azaperone
Azaperone
Formula:
C₁₉H₂₂FN₃₀ MW: 689,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00866692 Núm. CAS: 1649-18-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 95 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (60 °C, 4 h) (vacuum) |
Titration with HClO4 | 99 to 101 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)