Lamotrigine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
460850010 460850050
ACRO460850010EA 65.2 EUR
ACRO460850010 ACRO460850050
Lamotrigine 98%
Lamotrigine
Formula: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 256,09 g/mol
Pto. de fusión: 218 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00865333
Núm. CAS: 84057-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 220 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %