Pantoprazole sodium salt hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
460870010 460870050
ACRO460870010EA 54.6 EUR
ACRO460870010 ACRO460870050
Pantoprazole sodium salt hydrate
Pantoprazole sodium salt hydrate
Formula: C₁₆H₁₄F₂N₃NaO₄S·xH₂O
Pto. de fusión: 151…155 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08704580
Núm. CAS: 718635-09-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 6 %
Solubility (1 % in water) Clear solution
Titration with HClO4 98 to 102 %