Diflunisal
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
460890010 460890050
ACRO460890010EA 44 EUR
ACRO460890010 ACRO460890050
Diflunisal
Diflunisal
Formula: C₁₃H₈F₂O₃
MW: 250,1976 g/mol
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057834
Núm. CAS: 22494-42-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 H) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %