Benzbromarone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethylbenzofuran-3-yl)methanone, 3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
460900010 460900050
ACRO460900010EA 39.5 EUR
ACRO460900010 ACRO460900050
Benzbromarone 98%
Benzbromarone
Formula: C₁₇H₁₂Br₂O₃
MW: 424,09 g/mol
Pto. de fusión: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078962
Núm. CAS: 3562-84-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥97.5 %