Sodium diatrizoate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diatrizoate sodium, 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, Diatrizoic acid sodium salt, Amidotrizoate sodium salt, Sodium 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate
460960050 460960250 460961000
ACRO460960050EA 51 EUR
ACRO460960050 ACRO460960250 ACRO460961000
Sodium diatrizoate 99%
Sodium diatrizoate
Formula: C₁₁H₈I₃N₂NaO₄
MW: 635.898 g/mol
Pto. de fusión: 261…262 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051544
Núm. CAS: 737-31-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)