Beclomethasone dipropionate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Beclometasone dipropionate
460990010 460992500
ACRO460990010EA 289 EUR
ACRO460990010 ACRO460992500
Beclomethasone dipropionate 97%
Beclomethasone dipropionate
Formula: C₂₈H₃₇ClO₇
MW: 521,047 g/mol
Pto. de fusión: 208 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135613
Núm. CAS: 5534-09-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +88° to +94° (20°C, 589 nm) (1 % in dioxane)