Gliclazide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461070010 461070050
ACRO461070010EA 49.1 EUR
ACRO461070010 ACRO461070050
Gliclazide
Gliclazide
Formula: C₁₅H₂₁N₃O₃S
Pto. de fusión: 163…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00409893
Núm. CAS: 21187-98-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥98.5 %