Imatinib mesylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide methanesulphonate, Imatinib Methanesulphonate
461080010 461080050
ACRO461080010EA 264 EUR
ACRO461080010 ACRO461080050
Imatinib mesylate 98%
Imatinib mesylate
Formula: C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃
MW: 589,72 g/mol
Pto. de fusión: 209 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04307699
Núm. CAS: 220127-57-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yelow or light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %