Medroxyprogesterone acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
461120010 461120050
ACRO461120010EA 67 EUR
ACRO461120010 ACRO461120050
Medroxyprogesterone acetate 97%
Medroxyprogesterone acetate
Formula: C₂₄H₃₄O₄
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010483
Núm. CAS: 71-58-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 209 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %