Meglumine antimoniate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-D-glucamine antimoniate
461140250 461141000
ACRO461140250EA 117 EUR
ACRO461140250 ACRO461141000
Meglumine antimoniate
Meglumine antimoniate
Formula: C₇H₁₇NO₅·HO₃Sb
MW: 365,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20922853
Núm. CAS: 133-51-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Assay 30.0 to 34.0 % (Sb)