Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
461160010 461160050
ACRO461160010EA 70 EUR
ACRO461160010 ACRO461160050
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Ondansetron hydrochloride dihydrate
Formula: C₁₈H₁₉N₃O·HCl·₂H₂O
Pto. de fusión: 178 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00374371
Núm. CAS: 103639-04-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤10.5 %
HPLC ≥97.5 %