Oseltamivir phosphate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (3R,4R,5S)-Ethyl 4-acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-enecarboxylate phosphate
461170010 461170050
ACRO461170010EA 72.5 EUR
ACRO461170010 ACRO461170050
Oseltamivir phosphate 98%
Oseltamivir phosphate
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₄·H₃PO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08059548
Núm. CAS: 204255-11-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20°C, 589 nm) (1 % in water) (on dry substance)