Procarbazine hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Isopropyl-4-[(2-methylhydrazino)methyl]benzamide, N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, Procarbazine HCl
461180010
461182500
ACRO461180010EA
549
EUR
ACRO461180010
ACRO461182500
Procarbazine hydrochloride
Procarbazine hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₉N₃O·HCl MW: 257,76 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00072082 Núm. CAS: 366-70-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥97.5 % |