Pyridostigmine bromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
461190010 461190050 461190250
ACRO461190010EA 67.5 EUR
ACRO461190010 ACRO461190050 ACRO461190250
Pyridostigmine bromide 98%
Pyridostigmine bromide
Formula: C₉H₁₃BrN₂O₂
Pto. de fusión: 154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079283
Núm. CAS: 101-26-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)